주요 문서
SRP0434
Sigma-Aldrich
PDE7A active mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
동의어(들):
phosphodiesterase 7A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
mouse
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥22% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
65 kDa
포장
pkg of 10 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
mouse ... PDE7A(18583)
일반 설명
Mouse PDE7A (GenBank Accession No. NM_001122759) amino acids 147-482 (end) with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in a Baculovirus-infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
1 unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3?, 5?-cAMP to 5? AMP per min at 37°C.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)