생물학적 소스
rat
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥30% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
65 kDa
포장
pkg of 10 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
rat ... PDE7A(81744)
일반 설명
Rat PDE7A (GenBank Accession No. NM_031080) amino acids 147-482 (end) with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in a Baculovirus-infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)