재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
53.8 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD86(12524)
일반 설명
Human secreted B7-2, Fc fusion protein, also known as T-lymphocyte activation antigen CD86, B7.2, FUN-1, B70, BU63, and CD86. GenBank Accession No. NM_006889, a.a. 20-239 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 and is enzymatically biotinylated using Avitag™ technology. MW = 53.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.