주요 문서
SRP5131
Sigma-Aldrich
SMAD2, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
JV18, JV18-1, MADH2, MADR2, MGC22139, MGC34440, hMAD-2, hSMAD2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
~90 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SMAD2(4087)
물리적 형태
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)