주요 문서
SRP5144
Sigma-Aldrich
Stathmin, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
C1orf215, FLJ32206, LAP18, Lag, MGC138869, MGC138870, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
~19 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... STMN1(3925)
물리적 형태
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
제조 메모
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)