주요 문서
SYNS371009
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 500 μL
동의어(들):
Synthware S371009, glass sample syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
특징
needle Bevel Tip
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S371009
용량
500 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microliter Sample Syringe, Capacity: 500ul
애플리케이션
kemetch; synthware; syringe; microliter
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)