Merck
T1661
Culture tubes
size 12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied, polystyrene tube
동의어(들):
culture tube, test tube, test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
cap (Snap-cap)
polystyrene tube
round bottom
straight neck
무균
sterile
특징
neck thread push fit
포장
case of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Simport T405-1
용량
5 mL
크기
12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Kimble® culture tubes are manufactured from low extractable, chemical-resistant borosilicate glass.
  • These reusable tubes feature a fire-polished top rim.
  • Uniform wall thickness ensures maximum heat transfer.
  • The marking spot is printed in durable white ceramic enamel.
포장
Packaged in a sturdy cardboard box with internal grid to minimize damage during shipping and handling.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)