T4009
Taurocholic acid sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
설명
anionic
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
분자량
micellar avg mol wt 2100
응집 번호
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
작용기
sulfonic acid
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable