Merck
T4816
Sigma-Aldrich
Clear-view Snap-Cap microtubes
capacity 1.5 mL, natural, low retention
동의어(들):
low retention microtube, snap-cap vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
conical bottom
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
neck thread Push fit
low retention
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Excel Scientific MCTS 1.5N
파라미터
-20,000 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
용량
1.5 mL
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
애플리케이션
Clear-view Snap-Cap microtubes have been used in iCLIP (individual-nucleotide resolution UV crosslinking and immunoprecipitation) protocol. They have been used for the preparation of serum samples for MS/MS (mass spectrometry) analysis.
법적 정보
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)