주요 문서
TMO374026
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, red cap, case of 960 ea
동의어(들):
coded cryobank vial storage, cryostorage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
red cap
self-standing natural
무균
sterile
포장
case of 960 ea
제조업체/상표
Nunc 374026
기술
cryopreservation: suitable
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Related applications: Cell Culture Plastics
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)