material
polypropylene
포장
case of 20 ea
제조업체/상표
Nalgene DS3111-0030
직경
30 mm
일반 설명
Easily remove Thermo Scientific Nalgene Friction-Fit Polypropylene Closures for Plastic Centrifuge Tubes from the centrifuge with a convenient pull tab. These autoclavable closures are designed to fit Nalgene round and conical centrifuge tubes. They may not be liquid-tight during high-speed centrifugation.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.