UC214
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC)
동의어(들):
S-(−)-3-Acetonybenzyl)-4-hydroxycoumarin, S-(−)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenybutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
308.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
색상
white to pale yellow
mp
≥170 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-HNNXBMFYSA-N
유전자 정보
human ... CYP2C9(1559)
일반 설명
Warfarin is an antagonist of vitamin K. It is an oral coumarin anticoagulant.
애플리케이션
(S)-(−)-Warfarin has been used in cell cultures.
Studies using (R)-(+)-warfarin have reported that it can upregulate hepatic CYP3A4 and CYP2C. It has also been used in HepG2 cells to study protein profiles.
생화학적/생리학적 작용
CYP2C9 substrate; anticoagulant.
Warfarin is used to regulate and inhibit thromboembolic disorders. The CYP2C9 (cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) protein plays a major role in the inactivation of potent S-warfarin.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.