클론
2H5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TSSC1(7260)
일반 설명
This gene has been reported in PMID 9403053 as one of several tumor-suppressing subtransferable fragments located in the imprinted gene domain of 11p15.5, an important tumor-suppressor gene region. Alterations in this region have been associated with the Beckwith-Wiedemann syndrome, Wilms tumor, rhabdomyosarcoma, adrenocortical carcinoma, and lung, ovarian, and breast cancer. Alignment of this gene to genomic sequence data suggests that this gene resides on chromosome 2 rather than chromosome 11. (provided by RefSeq)
면역원
TSSC1 (NP_003301, 288 a.a. ~ 387 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLTGSSDSRVILSNMVSISSEPFGHLVDDDDISDQEDHRSEEKSKEPLQDNVIATYEEHEDSVYAVDWSSADPWLFASLSYDGRLVINRVPRALKYHILL
Sequence
VLTGSSDSRVILSNMVSISSEPFGHLVDDDDISDQEDHRSEEKSKEPLQDNVIATYEEHEDSVYAVDWSSADPWLFASLSYDGRLVINRVPRALKYHILL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.