X3629
X80
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-(5-{[1-(3-carboxyphenyl)-3-methyl-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene]methyl}-2-furyl)-2-chlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H15ClN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
450.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
orange
solubility
DMSO: >40 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(c2cccc(c2)C(O)=O)C(=O)\C1=C/c3ccc(o3)-c4ccc(Cl)c(c4)C(O)=O
InChI
1S/C23H15ClN2O6/c1-12-17(21(27)26(25-12)15-4-2-3-14(9-15)22(28)29)11-16-6-8-20(32-16)13-5-7-19(24)18(10-13)23(30)31/h2-11H,1H3,(H,28,29)(H,30,31)/b17-11-
InChI key
XZRBYOCWWJMJRZ-BOPFTXTBSA-N
애플리케이션
X80 has been used as an inhibitor of nucleotide excision repair (NER) pathway to study its effects on 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) excision in the zygote post-fertilization.
생화학적/생리학적 작용
X80 is a XPA protein inhibitor.
X80 is an inhibitor of xeroderma pigmentosum group A protein (XPA protein) required for the removal of all types of DNA lesions repaired by nucleotide excision repair Including both transcription coupled and global genomic nucleotide excision repair.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.