material
AR-Glas®
특징
class A
graduation
subdivision 0.001 mL
supplementary to DIN range
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27702
측정 범위
accuracy: 0.001 mL
길이
360 mm
용량
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-GLAS®. Error limits and subdivision according to DIN 12689. Length 360 mm. Calibrated to contain (TC, In).All BLAUBRAND® graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand, individual or DAkkS calibration certificates are available.
기타 정보
BR27702 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.