material
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
조인트
joint: ST/NS neck10/19
설명
calibrated to contain (TC, IN)
무균
non-sterile
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.04 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37243 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.