material
borosilicate glass 3.3 flask
조인트
joint ST/NS neck14/23
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37450
부피 측정 범위
200 mL, accuracy: 0.15 mL
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37450 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.