Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
특징
subdivision 10 mL
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
1000 mL, accuracy: 10 mL
높이
440 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated cylinders, tall form, with embossed scale, are made from transparent PMP. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Perfect cylindrical design and equal graduation marks allow for easy volume reading. Functional spout minimizes spills. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended.
기타 정보
BR34962 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.