Merck
Z328790
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 30 mm, bar diam. 6 mm
동의어(들):
PTFE, Stirring rods
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PTFE-coated
cylindrical
제조업체/상표
BRAND 137125
길이
30 mm
막대 직경
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are expertly designed for optimal mixing performance, featuring a smooth, round shape that enhances stirring efficiency. Their Alnico V magnetic cores are protected by a robust PTFE (polytetrafluoroethylene) coating, ensuring durability and resistance to chemical damage. These stirring bars are particularly effective for use in large volumes or thick mixtures, making them ideal for a variety of laboratory applications.
특징 및 장점
  • BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
  • The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
기타 정보
BR137125 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)