material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (GL 25)
특징
label no label
vented
with cap
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 144154
용량
500 mL
직경 × 높이
75 mm × 279 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
기타 정보
BR144154 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.