material
polypropylene
red
특징
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
제조업체/상표
BRAND 4341052
파라미터
−20-+90 °C temperature
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 38 mm
튜브 직경
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
기타 정보
BR4341052 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.