material
PMMA
특징
Holds 2 x Imhoff cones
제조업체/상표
BRAND 388050
길이 × 너비 × 높이
300 mm × 130 mm × 315 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Imhoff Cone Rack is designed to securely hold two Imhoff sedimentation cones made of plastic, providing a practical solution for sedimentation processes. Constructed from a combination of PMMA and PP, this rack offers durability and stability while remaining lightweight. Its compact design makes it easy to carry, even when the cones are filled, facilitating convenient transport and handling in laboratory settings. This essential accessory enhances the efficiency of sedimentation experiments, ensuring that your cones are securely supported and easily accessible.
기타 정보
BR388050 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.