Merck
Z360252
Sigma-Aldrich
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
동의어(들):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2319-0020
높이 × 직경
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
공칭 용량
10 L (2.5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Screw closure 83B (83 mm) with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty).
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)