주요 문서
Z362905
Suspended stirring bars
diam. 28 mm, L 54 mm, fits beaker size, 250 mL
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
특징
fits beaker size 250 mL
포장
pack of 1 ea
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene® DS6630-0250
길이
54 mm
직경
28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed specifically for low-speed stirring with minimal grinding effect in cell culture applications. Legs can be compressed to fit through small openings. Dimensions are diameter of outside circle × height
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)