material
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
조인트
Joints threaded neck (70)
설명
Autoclavable with closure completely unscrewed
특징
with cap
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Nalgene® 2117-0125
보틀 직경 × 높이
64 mm × 74 mm
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent, with good chemical resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.