주요 문서
Z380407
Nalgene® bottles, style 2123
capacity 4,000 mL
동의어(들):
nalgene bottle, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (100)
설명
Autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
제조업체/상표
Nalgene® 2122-0010
보틀 직경 × 높이
142 mm × 282 mm
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This wide-mouth polypropylene copolymer bottle with closure is excellent for collecting, storing and transporting dry chemicals and environmental samples. Square, space saving design features molded-in handgrips for greater convenience and safety when pouring, autoclavable.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)