Merck
Z601373
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 1.5-2.0 mL tubes 11x38 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
Holds 1.5 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 1377
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1161 (drum rotor)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)