Merck
Z617768
Greiner CELLSTAR® Shorty pipettes
capacity 10 mL
동의어(들):
Greiner Shorty pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polystyrene
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.2mL
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Greiner 607190
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short-format pipettes made of high-grade polystyreneguarantees maximum clarity. Provided with colour codes accordingto international standards. Expiry date and lot number are printed on eachsingle packaging unit. All pipettes are supplied with a filter for protectionagainst the suction of liquid into the pipetting device. Individually wrappedin paper/plastic, with peel-off function and additional breakthrough function.
특징 및 장점
  • Sterile
  • Free detectable DNase, human DNA, RNase
  • Non cytotoxic and non pyrogenic
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)