material
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
설명
uses a fixed-angle rotor
무균
non-sterile
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
Q Mini H
Sartorius VS-IX01QH24
재고 정보
not available in USA and Canada
베드 용적
240 μL
멤브레인 면적
7.48 cm2
튜브 크기
2 mL
작업 용적
≤0.4 mL
공극 크기
3-5 μm
용량
4 mg binding capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vivapure spin columns employ an innovative and powerful ion exchange membrane technology for purification of proteins. Vivapure purification protocols allow the isolation of ultrapure proteins with high yield in less than 30 minutes.
The columns are available with different ion exchange resins:
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.