material
plastic
특징
micro
제조업체/상표
BRAND 759210
파라미터
220-900 nm spectral range
챔버 용적
70-850 μL
경로길이
10 mm
윈도우 너비 × 높이
2 mm × 3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specially designed for photometric determination of proteins, ssDNA, RNA and oligonucleotides in the UV range.
Usable starting from 220 nm. Ideally suited for measurement at 260 nm, 280 nm and in the visible range.
Usable starting from 220 nm. Ideally suited for measurement at 260 nm, 280 nm and in the visible range.
- Standard 10 mm light path
- Sample volumes as small as 70 μL are sufficient
- Two center heights available
- Fits most photometers without adapter
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.