Merck
Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1462-A
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1617, 1619 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)