주요 문서
Z653780
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 3,500 mL, L × W 350 mm × 230 mm
동의어(들):
1490/06
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
material
Pyrex
특징
lid: no
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
SciLabware 1490/06
재고 정보
available only in EU
길이 × 너비
350 mm × 230 mm
용량
3,500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)