주요 문서
Z659738
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
insert tub with lid for Z659673 and Z659029
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.74
material
polyethylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin KW 5
재고 정보
not available in USA and Canada
길이 × 너비 × 깊이
254 mm × 96 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath.
특징 및 장점
  • for chemically aggressive liquids
  • protects the stainless steel tub
법적 정보
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)