Merck
Z681784
Culture tubes
size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
동의어(들):
culture tube, test tube, test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
borosilicate glass tube
conical cap (Push fit)
round bottom
straight neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
neck thread push fit
포장
case of 288 ea (4 x 72)
pack of 72 ea
제조업체/상표
Kimble® 45048-25150
용량
55 mL
크기
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
KIMAX® culture tube has a fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance.
특징 및 장점
  • Kimble® culture tubes are manufactured from low extractable, chemical-resistant borosilicate glass.
  • These reusable tubes feature a fire-polished top rim.
  • Uniform wall thickness ensures maximum heat transfer.
  • The marking spot is printed in durable white ceramic enamel.
포장
Packaged in a sturdy cardboard box with internal grid to minimize damage during shipping and handling.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)