Merck
Z688657
Nunclon® Δ tube with flat side
sterile
동의어(들):
cell culture tube, surfce certified tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
colorless tube
polyethylene cap
polystyrene tube
round bottom
screw top cap
무균
sterile
특징
neck thread external
포장
pack of 450 ea
제조업체/상표
Nunc 156758
길이 × O.D.
110 mm × 16 mm
용량
3 mL
일반 설명
Nunclon® Δ surface certified tubes have a flat side which allows for easy microscopy, is useful for culture of adherent cells and has excellent optical quality.
  • Round bottom version with screw or push-on cap
  • Coverslip can be used in the tube
  • Medium retained in the flat sided tube in horizontal position
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)