Merck
Z710857
Silicone membrane liner for Tunair shake flask
For 300 mL flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
silicon
무균
non-sterile
포장
case of 5
제조업체/상표
IBI SS-3016
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicone membrane liner for Tunair shake flask consists of five 0.22 m silicone membrane cap linings. The filter lining in the cap assembly is replaced by tweaking the flanges of the inner-closure shell until they separate loose. Then it is pulled apart to remove the used lining. The lining can then be replaced by sandwiching it between two parts of the cap and the cap is snapped back together. While reassembling, ensure the flanges from the inner piece fits into the mated grooves in the outer piece. It is required for the cap assembly to stay intact while using.
특징 및 장점
  • Long-lasting unless punctured
  • Rinse with water only if visibly soiled.
  • Recommends autoclaving cap along with the filter.
법적 정보
Tunair is a trademark of IBI Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)