특징
Holds 6 x hybridization bottles
제조업체/상표
WHEATON® 805015
일반 설명
- Acrylic rack for safe transport or laboratory storage. Holds up to six tubes.
특징 및 장점
- Works with 35mm ID WHEATON hybridization bottles
- Ideal for transportation and storage
- Acrylic construction holds up to 6 bottles
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.