material
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
특징
lid
포장
case of 20 ea
제조업체/상표
Nunc 152034
접시 길이 × 너비
128 mm × 86 mm
최대 용적
3 mL
크기
6 wells
표면적
9.6 cm2 , per well
작업 용적
3 mL
색상
clear
결합 유형
Collagen I coated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.