material
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
무균
sterile
품질
CE marked
포장
case of 96
제조업체/상표
Nunc 155379
너비 × 길이
24 mm × 55 mm
웰 영역
4 cm2
웰
2
작업 용적
1.0-2.0 mL
적합성
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
애플리케이션
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass has been used in live cell imaging of dissociated cells from embryos of Ciona intestinalis.
법적 정보
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.