Z740230
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
동의어(들):
TLC Silica gel 60 W, TLC Silica gel 60 W, 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.16487.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
140-160 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
애플리케이션
- Application of TLC-Spectrodensitometric and Chemometric Methods for Determination of Momenta Cream: A Comparative Study Applied on Ternary Mixture.: The research compares TLC-spectrodensitometric and chemometric methods for simultaneous determination of components in Momenta cream using aluminum TLC plates. The study validates these methods as effective for analyzing pharmaceutical formulations (Salem et al., 2021).
포장
Fibre case
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.