material
colorless polyethylene screw cap
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
무균
sterile; irradiated
특징
External thread
with writing surface
포장
pack of 450 ea
제조업체/상표
Nunc 375418
파라미터
-150 °C min. temp.
기술
cryopreservation: suitable
용량
1.8 mL
튜브 O.D. × 길이
12.5 mm × 48 mm
튜브 직경
12.5 mm
일반 설명
Store samples from general cold storage to the vapor phase of liquid nitrogen with Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes, with external threads and writing surface.
특징 및 장점
- Non-cytotoxic, non-mutagenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security.
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available.
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.