material
polypropylene
포장
pack of 16
제조업체/상표
Sartorius 783500
용량
120 mL
일반 설명
Made of polypropylene, the autoclavable and durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multichannel pipettes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.