주요 문서
Z741753
3-place collection stand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.22
특징
capacity three 1.5ml – 2ml tubes
제조업체/상표
IBI ACCFL0003
일반 설명
The IBI 3-place collection stand is designed to securely hold the flow cell system tubing, luer lock and three 1.5ml – 2ml tubes securely so the biofilm effluent can be collected for analysis.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)