포장
pkg of 1000 ea per roll
제조업체/상표
Diversified Biotech CRY-2000-G
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.50 in. × 0.75 in.
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.