Merck
다음으로 건너뛰기
Z743616
Sigma-Aldrich
Color coded Tough-Tags, tube and spot labels
white to yellow, L × W × diam. 1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in., roll of 500
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
roll of 500
Quality Level
제조업체/상표
COLY-1000
길이 × 너비 × 직경
1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in.
색상
white to yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
COLOR-CODED TOUGH-TAGS
  • Easily differentiate samples and identify what you need
  • Translucent writing area keeps contents visible
  • Repositionable for up to thirty minutes
  • Adhesive strengthens over time
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)