특징
106 days static holding time
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington LS3000
기술
cryopreservation: suitable
높이
28 13/16 in.
732 mm
O.D.
26 in.
660.4 mm
경부 크기
21.6 cm
용적
81 L
81000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Dewars with canister and rack storage systems offer long-term, cost-effective storage for cells, tissues, and other biological samples. Canisters hold samples in either the vapor or liquid phase depending on the liquid nitrogen level. Temperatures are maintained from –184°C under the closed necktube core to –196°C at the liquid nitrogen level.
- Ribbed, high strength aluminum body, magneformed necktube design and durable paint system
- Rack index location ring and internal location fixture, computer compatible box storage is ideal for simple inventory management
- Superior vacuum performance
- Lockable lids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.