주요 문서
Z744073
EZcap General Purpose FilmStrips
polypropylene, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
포장
case of 400 ea
제조업체/상표
Excel Scientific GPS-CS1X8-400
파라미터
-40 °C temp. range (120 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
EZcap is a trademark of Excel Scientific, Inc.
FilmStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)