주요 문서
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
material
white
포장
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
제조업체/상표
Diversified Biotech DTCR-7500
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이
1.69 in. × 0.75 in.
일반 설명
Temperature Range: 70°C to -196°C
애플리케이션
Cryogenics
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)