주요 문서
Z744245
Wilmad® 5 mm Finned Vortex Plug
PTFE, pack of 1 ea
동의어(들):
NMR positioning plug, NMR sample processing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.15
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-805
일반 설명
Plugs are made of PTFE and chemically resistent to most orgianic compound. Recommended for sample positioning inside the NMR tube. 
애플리케이션
NMR
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)