주요 문서
Z744277
Wilmad® Suprasil® VT Dewar Inserts for Bruker®
O.D. 10.5 mm , lower, L 147 mm , upper, L 72 mm , lower
동의어(들):
EPR cryo dewar, EPR dewar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-821-F-Q
길이
147 mm , upper
72 mm , lower
O.D.
10.5 mm , lower
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bruker style Variable Temperature Dewar Inserts are not silvered, and do not offer a dimple to support the sample tube. Maximum working temperature is 600 K.Dimension A: 147mm, Dimension B: 72mm, Dimension C: O.D. = 10mm, Dimension D: I.D. = 6.5mm
애플리케이션
EPR
특징 및 장점
Maximum working temperature is 600 K
법적 정보
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)